429430
Cloreto de zinco
anhydrous, powder, ≥99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cloreto de zinco
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
pressão de vapor
1 mmHg ( 428 °C)
Ensaio
≥99.995% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
p.e.
732 °C/1 atm (lit.)
pf
293 °C (lit.)
solubilidade
acetone: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- as catalyst in knoevenagel condensation of carbonyl substrates with acidic methylene reagents
- in the preparation of porous carbon nanofibers, useful in the fabrication of efficient electrodes for supercapacitors
- as a catalyst in preparation of poly(propylene fumarate)
- in the low temperature synthesis of nanocrystalline zinc oxide films
- in the synthesis of zinc oxide nanoparticles with low agglomeration. Aqueous suspensions of the nanoparticles displayed high transmittance in the visible light range, but exhibited strong absorption in the UV range.
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?