703516
Zinc chloride solution
1.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
Sinônimo(s):
Dichlorozinc
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zinc
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
concentração
1.9 M in 2-methyltetrahydrofuran
25 % (w/w)
densidade
1.07 g/mL at 25 °C
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Zn]Cl
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup - Solvent
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter