793523
Cloreto de zinco
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, ≥98%
Sinônimo(s):
Cloreto de zinco
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
reagent grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 428 °C)
linha de produto
Redi-Dri™
Ensaio
≥98%
Formulário
powder or crystals
qualidade
free-flowing
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
pf
293 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- Chemoselective dimethyl acetalization of aldehydes and ketones with trimethyl orthoformate to synthesize dimethyl acetals.
- Synthesis of 9-substituted acridines via Bernthsen reaction.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.