Merck
1.28221
SAFC
Cloreto de zinco
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Cloreto de zinco
About This Item
Fórmula linear:
ZnCl2
Número CAS:
Peso molecular:
136.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
51472303
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 428 °C)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
peso molecular
136.30 g/mol
Impurezas
endotoxins, low
pb
293 °C
pf
293 °C (lit.)
solubilidade
851 g/L at 20 °C
densidade
2.93 g/cm3 at 22 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Zinc chloride is a mineral salt broadly used in pharmaceutical formulations, cosmetics and as supplement for nutrition.
Aplicação
Mineral Salt
Embalagem
1282211001 - 1kg in plastic bottle
1282218029 - 25kg in plastic bucket
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3