Key Documents
8.14165
Sigma-Aldrich
Iminodiacetic acid
≥96.0% (acidimetric), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Iminodiacetic acid
About This Item
Fórmula linear:
HN(CH2COOH)2
Número CAS:
Peso molecular:
133.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
205-555-4
NACRES:
NA.22
product name
Iminodiacetic acid, for synthesis
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (acidimetric)
forma
crystals
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.2-2.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
pf
247 °C (decomposition)
solubilidade
42 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H7NO4/c6-3(7)1-5-2-4(8)9/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
chave InChI
NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1