143073
Diglycolic acid
98%
Sinônimo(s):
2,2′-Oxydiacetic acid
Ensaio
98%
pf
140-144 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to greenish-yellow
grupo funcional
carboxylic acid
ether
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)COCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
QEVGZEDELICMKH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?