Documentos Principais
1.06717
Supelco
Nickel(II) chloride hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS
Sinônimo(s):
Nickel(II) chloride hexahydrate, Nickel dichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl2Ni · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
237.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-743-0
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥98.0% (complexometric)
Formulário
solid
potência
186 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
4.9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
140 °C (anhydrous substance; decomposes)
solubilidade
2540 g/L
densidade
1.92 g/cm3 (anhydrous substance)
densidade volumétrica
640 kg/m3
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.01%
Mn: ≤0.002%
N: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ni+2].[Cl-].[Cl-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
  • Enhanced photocatalytic and electrochemical performance of hydrothermally prepared NiO-doped Co nanocomposites.: This study explores the synthesis of Nickel(II) chloride hexahydrate as a precursor in the hydrothermal preparation of NiO-doped Co nanocomposites. The research demonstrates significant improvements in both photocatalytic and electrochemical properties, highlighting the potential applications in advanced material science and analytical chemistry (Venkatachalapathy et al., 2024, doi:10.1002/bio.4768).
Ligação
Replaces: NX0325-5
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.01 %
Mn (Manganese): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
conforms to ACS
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9