471291
Isopropylamine
≥99.5%
Sinônimo(s):
2-Aminopropane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.04 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
9.2 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
755 °F
Lim. expl.
10.4 %
Impurezas
≤0.1% water
cor
APHA: ≤50
índice de refração
n20/D 1.374 (lit.)
p.e.
33-34 °C (lit.)
densidade
0.688 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3
chave InChI
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Preparation of enantiomerically pure (R and S)- acebutolol.
- As template during the hydrothermal synthesis of SAPO materials.
- Synthesis of bis(salicylaldiminate)nickel(II) complexes.
- Preparation of hydrated, microporous aluminum phosphate AlPO-14.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
<-13.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
<= -25 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
471291-25ML | 4061832359779 |
471291-2L | 4061832359786 |
471291-5L | |
471291-100ML | |
471291-18L | 4061832359762 |
471291-1L | 4061836832421 |
471291-250ML | 4061836832438 |