109819
Propylamine
98%
Sinônimo(s):
1-Aminopropane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2 (vs air)
pressão de vapor
4.79 psi ( 20 °C)
Ensaio
98%
temperatura de autoignição
604 °F
Lim. expl.
10.4 %
índice de refração
n20/D 1.388 (lit.)
p.e.
48 °C (lit.)
pf
−83 °C (lit.)
solubilidade
H2O: miscible
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
densidade
0.719 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCN
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3
chave InChI
WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
<-31.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
< -35 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?