Documentos Principais
1.06521
Supelco
Molibdato de sódio di-hidratado
ACS, Reag. Ph Eur, for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Molibdato de sódio di-hidratado
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
MoNa2O4 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
241.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-551-7
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.5-103.0% (precipitation titration)
Formulário
crystals
potência
4233 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9-10 (20 °C, 840 g/L in H2O)
pf
687 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubilidade
840 g/L
densidade
2.71 g/cm3 at 22 °C (for the dihydrate)
densidade volumétrica
1000‑1400 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
phosphate, silicate, arsenate (as PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Mo](=O)(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
chave InChI
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Pontos quânticos de dissulfeto de molibdênio fluorescente para detecção sensível de curcumina em amostras de alimentos por meio do mecanismo FRET.: Este estudo explora o uso de molibdato de sódio diidratado na sintetização de pontos quânticos de bissulfeto de molibdênio. Esses pontos são aplicados em um sensor baseado em FRET para a detecção de curcumina em alimentos, ilustrando uma nova abordagem na segurança alimentar e no monitoramento da qualidade (Wang S et al., 2024).
  • Síntese e caracterização de propriedades antibacterianas de polioxometalatos do tipo Anderson-Evans.: O molibdato de sódio diidratado é usado na síntese de polioxometalatos do tipo Anderson-Evans. Esta pesquisa concentra-se em suas potenciais aplicações antibacterianas, contribuindo para o desenvolvimento de novos agentes antimicrobianos (Avci Özbek H, 2023).
  • Embelezando nanofolhas 2-D MoS(2) em dispositivos de fio de lótus para uma atividade antimicrobiana e hidrofobicidade melhoradas.: Neste estudo inovador, o molibdato de sódio diidratado é empregado para melhorar as propriedades das nanofolhas MoS(2), mostrando sua utilidade na criação de superfícies hidrofóbicas e antimicrobianas, que podem ter várias aplicações práticas (Selvam GS et al., 2022).
Nota de análise
Teor (titulação por precipitação): 99,5 – 103,0%
valor de pH (5 %;água): 7,0-10,5
Cloreto (Cl): ≤ 0,005%
Nitrato (NO₃): ≤ 0,005 %
Fosfato, arsenato e silicato (como PO₄): ≤ 0,001%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,005%
Fe (ferro): ≤ 0,001%
NH₄ (amônio): ≤ 0,001%
Pb (chumbo): ≤ 0,001%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1