48479
ASTM® D5307 Crude oil internal standard
certified reference material, (equal weights of the hydrocarbons listed)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
Agency
ASTM® D5307
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 25 mL
concentração
(equal weights of the hydrocarbons listed)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
petroleum
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
ASTM® D5307 crude oil internal standard has been used in the quantitative determination of diamondoid compounds like adamantane in specific organic solvents like dichloromethane, hexane, carbon-tetrachloride, hexane , heptadecane, hexadecane, pentadecane and tetradecane, using infrared attenuated total reflection spectroscopy (IR-ATR).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
Equal weights of the hydrocarbons listed. Add to the crude oil sample as the internal standard.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Analito
Descrição
Heptadecane 25 % (w/w)
Hexadecane 25 % (w/w)
Pentadecane 25 % (w/w)
Tetradecane 25 % (w/w)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Quantification of adamantane in organic media via infrared attenuated total reflection spectroscopy
Organic Geochemistry, 40, 1143-1150 (2009)