Documentos
500623
Supelco
ASTM® D5442 Qualitative Retention Time Mix
6.25 % (w/w) each component, analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
ASTM® D5442
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
qualidade
Used to establish retention time from C12 - C60
embalagem
pkg of 500 mg
concentração
6.25 % (w/w) each component
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
petroleum
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
ANALYSIS OF PETROLEUM Waxes BY GC - Qualitative and quantitative mixes of n-paraffins are used for determining column resolution, retention times, and response factors.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analito
Descrição
    Docosane
    Dodecane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Hexacosane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Octacosane
    Octadecane
    Pentacontane
    Tetracontane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratetracontane
    Triacontane
    Ver tudo (15)
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Supelco
Supelco
49137-U
Hydrocarbon Mix