502286
ASTM® D5442 Quantitative Linearity Standard
C16 - C44, 0.01 % (w/w) each component in cyclohexane, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Agency
ASTM® D5442
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 6 × 1 mL
concentração
0.01 % (w/w) each component in cyclohexane
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
petroleum
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
Informações legais
Analito
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?