Key Documents
48884
Supelco
ASTM® D3710 Qualitative Calibration Mix
analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
grau
analytical standard
Agency
ASTM® D3710
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 6 × 1 mL
concentração
(each component in the approximate proportions (w/w) indicated)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
petroleum
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analito
Descrição
    Butane % (w/w)
    Butylbenzene 3.2 wt. %
    Decane 3.2 % (w/w)
    2,4-Dimethylpentane 5.4 % (w/w)
    Dodecane 3.2 % (w/w)
    Heptane 9.7 % (w/w)
    Hexane 5.4 % (w/w)
    2-Methylbutane 9.7 % (w/w)
    2-Methylpentane 5.4 % (w/w)
    2-Methylpropane 1.5 % (w/w)
    Octane 5.4 % (w/w)
    Pentadecane 2.2 % (w/w)
    Pentane 7.6 % (w/w)
    Propane 1.5 % (w/w)
    Propylbenzene 4.3 % (w/w)
    Tetradecane 2.2 % (w/w)
    Toluene 10.8 % (w/w)
    Tridecane 2.2 % (w/w)
    p-Xylene 13 % (w/w)
    Ver tudo (19)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-99.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-73.3 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)