03273
Salicylaldehyde
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Hydroxybenzaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.2 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 33 °C)
Ensaio
≥98.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.573 (lit.)
n20/D 1.573
p.e.
197 °C (lit.)
pf
1-2 °C (lit.)
densidade
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
chave InChI
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?