171409
Amylamine
99%
Sinônimo(s):
Pentylamine, 1-Aminopentane, n-Amylamine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.01 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
Lim. expl.
22 %
índice de refração
n20/D 1.411 (lit.)
p.e.
104 °C (lit.)
pf
−50 °C (lit.)
densidade
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCN
InChI
1S/C5H13N/c1-2-3-4-5-6/h2-6H2,1H3
chave InChI
DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
It can be also be used to synthesize:
- N
- -pentyl side chains of a cyclic heptapeptoid which forms the core of verticilide
- N-pentyl sulfamides from sulfamate salts.
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
7 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Propylamine; Butylamine; Pentylamine; Hexylamine; Heptylamine; Octylamine; Nonylamine; Decylamine