W424201
Amylamine
≥99%, FG
Sinônimo(s):
Pentylamine, 1-Aminopentane, n-Amylamine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
FG
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR part 172.515
densidade de vapor
3.01 (vs air)
Ensaio
≥99%
Lim. expl.
22 %
índice de refração
n20/D 1.411 (lit.)
pb
104 °C (lit.)
pf
−50 °C (lit.)
densidade
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fishy
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCN
InChI
1S/C5H13N/c1-2-3-4-5-6/h2-6H2,1H3
chave InChI
DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
7 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Protocolos
Separation of Propylamine; Butylamine; Pentylamine; Hexylamine; Heptylamine; Octylamine; Nonylamine; Decylamine