About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
89.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.401
densidade
0.820 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
ether
cadeia de caracteres SMILES
CNCCOC
InChI
1S/C4H11NO/c1-5-3-4-6-2/h5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
KOHBEDRJXKOYHL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
35.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
1.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?