727296
(S)-1-Methoxy-2-propylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-1-methoxypropane
About This Item
Produtos recomendados
grau
produced by BASF
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (GC)
99%
forma
liquid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥99.5%
grupo funcional
amine
ether
cadeia de caracteres SMILES
COC[C@H](C)N
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(5)3-6-2/h4H,3,5H2,1-2H3/t4-/m0/s1
chave InChI
NXMXETCTWNXSFG-BYPYZUCNSA-N
Aplicação
(S)-1-Methoxy-2-propylamine can be used:
- As an intermediate in the synthesis of piperazinebenzylamine based human MC4 receptor antagonists.
- To prepare imidazopyrimidine derivatives as potent p38 MAP kinase inhibitors.
- In the synthesis of a marine natural product nhatrangin A.
Informações legais
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
47.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
8.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Optimization of piperazinebenzylamines with a N-(1-methoxy-2-propyl) side chain as potent and selective antagonists of the human melanocortin-4 receptor
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(20), 4615-4618 (2005)
Formal enantioselective synthesis of nhatrangin A
Organic & Biomolecular Chemistry, 18(10), 1949-1956 (2020)