241067
2-Methoxyethylamine
99%
Sinônimo(s):
2-Aminoethyl methyl ether
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
p.e.
95 °C (lit.)
densidade
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ether
cadeia de caracteres SMILES
COCCN
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
chave InChI
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- In the substitution reaction with phosphoimidazolide-activated derivatives of nucleosides.
- To synthesize amides by reacting with carboxylic acids.
- For the chemical modification of α-acrylated cross-linked polymer via aza-Michael addition.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?