Key Documents
B12687
Sigma-Aldrich
5-Oxo-5-phenylvaleric acid
96%
Sinônimo(s):
4-Benzoylbutyric acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CO(CH2)3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
192.21
Beilstein:
641947
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
powder
pf
126-129 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c12-10(7-4-8-11(13)14)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,13,14)
chave InChI
SHKWSBAVRQZYLE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)