Key Documents
658421
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4-Nitrophenylalanine methyl ester hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
p-Nitrophenylalanine methyl ester hydrochloride, Methyl 4-nitro-L-phenylalaninate hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4CH2CH(NH2)CO2CH3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
260.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
210-214 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H12N2O4.ClH/c1-16-10(13)9(11)6-7-2-4-8(5-3-7)12(14)15;/h2-5,9H,6,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
chave InChI
BTHMRXRBXYHLRA-FVGYRXGTSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3