Key Documents
901159
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyethoxy)ethanamine
≥95%
Sinônimo(s):
2-(2-Methoxyethoxy)ethylamine, Di(ethylene glycol) methyl ether amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
119.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
liquid
índice de refração
n/D 1.429
densidade
0.958 g/mL
InChI
1S/C5H13NO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-6H2,1H3
chave InChI
QWCGXANSAOXRFE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
70 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)