Documentos Principais
JKA13020
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average Mn 5,000, NH2, carboxyl reactive
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2CH2O)4CH2CH2NH2
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nome do produto
mPEG5-NH2,
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Monodisperse PEG. The amine group reacts with a carboxyl group (-COOH) and other amine reactive chemical groups.
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)