Documentos
8.18872
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethylamine
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Methoxyethylamine, 2-Aminoethyl methyl ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
75.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
203-712-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
285 °C
potência
1570 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
3-16.10 % (v/v)
índice de refração
n20/589 1.4594
pH
12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
95 °C/1013 hPa
pf
-82 °C
temperatura de transição
flash point 12 °C
densidade
0.87 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
chave InChI
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.872 - 0.874
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12 °C