214914
N,N-Dimethylmethyleneiminium iodide
98%
Sinônimo(s):
N,N-Dimethylmethyleneammonium iodide, Eschenmoser’s salt
Ensaio
98%
pf
219 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[I-].C[N+](C)=C
InChI
1S/C3H8N.HI/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
VVDUZZGYBOWDSQ-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
214914-10G | 4061838773234 |
214914-1G | |
214914-50G | 4061832763217 |