391085
Etilenodiamina
purified by redistillation, ≥99.5%
Sinônimo(s):
1,2-Diaminoetano
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.07 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
10 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
forma
liquid
temperatura de autoignição
716 °F
purificado por
redistillation
Lim. expl.
16 %
índice de refração
n20/D 1.4565 (lit.)
pH
12.2 (20 °C, 110 g/L)
pb
118 °C (lit.)
pf
8.5 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble(lit.)
water: miscible(lit.)
water: very soluble(lit.)
densidade
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
chave InChI
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... FNTA(2339)
Descrição geral
Aplicação
- Functionalization of the triazolate-bridged metal-organic framework.
- As a solvent in the synthesis of ZnS and ZnSe precursors by solvothermal process.
- As a softening agent for hard wood plant structure.
- As a reactant in the synthesis of Pd/C-ethylenediamine complex catalyst.
- As a chelating agent in the synthesis of β-Co(OH)2 nanocrystals.
- To produce ethylenediamine modified rice hull, used as a sorbent for basic and reactive dyes.
- Synthesis of ethylenediamine-templated iron arsenates and fluoroarsenates.
- As a template agent and coordination agent in the synthesis of CdS nanocrystals.
- As a reagent in the synthesis of imidazolines.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?