Documentos Principais
E4658
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol diethyl ether
reagent grade, ≥98%
Sinônimo(s):
2-Ethoxyethyl ether, Bis(2-ethoxyethyl) ether, Diethyldiglycol
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5OCH2CH2)2O
Número CAS:
Peso molecular:
162.23
Beilstein:
1699259
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
grau:
reagent grade
Ensaio:
≥98%
p.e.:
180-190 °C (lit.)
pressão de vapor:
0.5 mmHg ( 20 °C)
grau
reagent grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.6 (vs air)
pressão de vapor
0.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
Lim. expl.
6.2 %
índice de refração
n20/D 1.412 (lit.)
p.e.
180-190 °C (lit.)
pf
-68 °C
densidade
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOCCOCCOCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)