14446
Biphenyl sodium complex solution
technical, 0.7 M±0.2 M in diethylene glycol diethyl ether
Sinônimo(s):
Sodium biphenyl complex
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Formulário
liquid
prazo de validade
limited shelf life
adequação da reação
reagent type: reductant
embalagem
pk of 20 × 15 mL
concentração
0.7 M±0.2 M in diethylene glycol diethyl ether
densidade
1,100 g/cm3
grupo funcional
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na]c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.Na/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;/h1,3-10H;
chave InChI
UUNVZHGYJSUMDC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?