277134
Sodium biphenyl complex
in 2-ethoxyethyl ether
Sinônimo(s):
Biphenyl sodium complex solution, Sodium biphenyl complex
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.6 (vs air)
Nível de qualidade
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: reductant
embalagem
pk of 20 × 15 mL
concentração
in 2-ethoxyethyl ether
densidade
1.1 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
[Na]c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.Na/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;/h1,3-10H;
chave InChI
UUNVZHGYJSUMDC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?