Documentos Principais
8.02932
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol diethyl ether
for synthesis
Sinônimo(s):
Diethylene glycol diethyl ether, Diethyl diglycol, Bis(2-ethoxyethyl) ether, 2-Ethoxyethyl ether, Diethyl Carbitol
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5OCH2CH2)2O
Número CAS:
Peso molecular:
162.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
203-963-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
174 °C
potência
4970 mg/kg LD50, oral (Rat)
6097 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
189 °C/1013 hPa
pf
-44 °C
temperatura de transição
flash point 71 °C
densidade
0.91 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.908
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Informações legais
CARBITOL is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup