Key Documents
8.43825
Sigma-Aldrich
Dipropylene glycol dimethyl ether
(mixture of isomeres)for synthesis
Sinônimo(s):
Dipropylene glycol dimethyl ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H18O3
Número CAS:
Peso molecular:
162.23
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
404-640-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.8 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
165 °C (DIN 51794)
potência
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
0.77-5.57 % (v/v)
kinematic viscosity
1.12 cSt(20 °C)
pb
175 °C/1013 hPa
pf
-80 °C
temperatura de transição
flash point 65 °C
densidade
0.904 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H18O3/c1-9-5-3-7-11-8-4-6-10-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
KWDCKLXGUZOEGM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.902 - 0.906
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup