Documentos Principais
528072
Sigma-Aldrich
Propylene glycol diacetate
≥99.7%
Sinônimo(s):
DOWANOL® PGDA, 1,2-Diacetoxypropane, 1,2-Propanediol diacetate, Propylene diacetate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OCOCH3)CH2OCOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
Beilstein:
1768914
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.7%
temperatura de autoignição
808 °F
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
p.e.
191 °C (lit.)
densidade
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-5(11-7(3)9)4-10-6(2)8/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
MLHOXUWWKVQEJB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Propylene glycol diacetate is a non ionic water soluble surfactant.
Aplicação
Propylene glycol diacetate may be used as an emulsifier, solubilizer or solvent in pharmaceuticals.
Informações legais
Product of Dow Chemical
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)