8.14635
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
for synthesis
Sinônimo(s):
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate, Ethyl carbitol acetate, Diethylene glycol monoethyl ether acetate, Carbitolacetate
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.3 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
310 °C
potência
11000 mg/kg LD50, oral (Rat)
15251 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.5 % (v/v)
p.e.
217-218 °C
pf
-25 °C
temperatura de transição
flash point 100 °C
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCOCC)CCOC(=O)C
InChI
1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.006 - 1.011
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup