Documentos Principais
32240
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monoethyl ether acetate
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate, Ethyldiglycol acetate
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OCH2CH2OCH2CH2CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
176.21
Beilstein:
1764643
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.421
p.e.
218-219 °C (lit.)
densidade
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
cadeia de caracteres SMILES
CCOCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)