32250
Diethylene glycol monobutyl ether
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
DEGBE, 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, BDG, Butyldiglycol
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
Impurezas
≤0.05% water
índice de refração
n20/D 1.432
pH
7
pb
224-228 °C (lit.)
densidade
0.953 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3
chave InChI
OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- In the preparation of blocked isocyanate systems for coil coating, electro-coating and powder coating.
- As a cosurfactant in the formation of microemulsions.
- As a structural component of various liquid crystals.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?