Key Documents
205621
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol dibutyl ether
≥99%
Sinônimo(s):
2-Butoxyethyl ether, Bis(2-butoxyethyl) ether, Dibutyldiglycol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CH2OCH2CH2)2O
Número CAS:
Peso molecular:
218.33
Beilstein:
1750713
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
pb
256 °C (lit.)
pf
−60 °C (lit.)
densidade
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOCCOCCOCCCC
InChI
1S/C12H26O3/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
chave InChI
KZVBBTZJMSWGTK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The color changes in weak acid solutions of plutonium (IV) nitrate in diethylene glycol dibutyl ether has been studied.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
244.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
118 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
The properties of inorganic compounds in organic solvents?I: The hydrolysis and polymerization of quadrivalent plutonium nitrate species in diethylene glycol dibutyl ether.
Tuck DG.
J. Inorg. Nucl. Chem., 6(3), 252-256 (1958)