224111
Ethylene glycol diethyl ether
98%
Sinônimo(s):
1,2-Diethoxyethane
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
9.4 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.3923 (lit.)
p.e.
121 °C (lit.)
pf
−74 °C (lit.)
densidade
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOCCOCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-3-7-5-6-8-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Correlation between urinary methoxyacetic acid and exposure of ethylene glycol dimethyl ether in a lithium battery plant.: This research investigates the exposure levels of ethylene glycol diethyl ether within a lithium battery manufacturing environment. By analyzing the correlation between urinary biomarkers and chemical exposure, the study provides insights into occupational health and safety measures required in industrial settings where such chemicals are used (Yokota et al., 2007).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)