235431
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride
90%
Sinônimo(s):
Methyl nadic anhydride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.1 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
5 mmHg ( 120 °C)
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.506 (lit.)
densidade
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12C3CC(C(C)=C3)[C@@]1([H])C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-10-6-3-2-5(4-6)7(10)8(11)13-9(10)12/h2-3,5-7H,4H2,1H3/t5-,6+,7+,10+/m0/s1
chave InChI
LTVUCOSIZFEASK-MPXCPUAZSA-N
Aplicação
- as curing agent in the preparation of vertically aligned and penetrated carbon nanotube/polymer film
- in the synthesis of methyl nadimides endcapped resins based on tris(3-aminophenyl)phosphine oxide
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
275.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
135 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?