Documentos Principais
45346
Supelco
Epoxy embedding medium, hardener DDSA
for microscopy
Sinônimo(s):
Dodecenylsuccinic anhydride, DDSA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H26O3
Número CAS:
Peso molecular:
266.38
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
13111000
ID de substância PubChem:
NACRES:
MA.02
grau
for microscopy
Nível de qualidade
densidade
1.00 g/mL at 20 °C
aplicação(ões)
agriculture
environmental
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC\C=C\CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C16H26O3/c1-10(2)6-11(3)7-12(4)8-13(5)14-9-15(17)19-16(14)18/h8,10-12,14H,6-7,9H2,1-5H3/b13-8+
chave InChI
WBRBLKRDTHYRRV-MDWZMJQESA-N
Descrição geral
additional information see 45359 Epoxy Embedding Medium kit
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Danijela Petrovic et al.
Experimental and molecular pathology, 104(3), 199-211 (2018-05-05)
In our recent studies we have designed fullerenol/doxorubicin nanocomposite (FNP/DOX) as the new drug nanocarrier. This research has demonstrated that this novel nanocomposite has had better implications on the liver tissue in vivo (Wistar rats treated intraperitoneally), than treatment based
Ziyi Yin et al.
Autophagy, 16(5), 900-916 (2019-07-18)
Cells are faced with various stresses during their growth and development, and autophagy is a degradative process in which cells can break down their own components to recycle macromolecules and provide energy under these stresses. For pathogenic fungi that utilize