Documentos Principais
74378
Sigma-Aldrich
(2-Nonen-1-yl)succinic anhydride
suitable for electron microscopy
Sinônimo(s):
Dihydro-3-(nonen-1-yl)-2,5-furandione, Nonenylsuccinic anhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H20O3
Número CAS:
Peso molecular:
224.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Formulário
liquid
técnica(s)
electron microscopy: suitable
densidade
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
tipo de lipídio
unsaturated FAs
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC\C=C\CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C13H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-10-12(14)16-13(11)15/h7-8,11H,2-6,9-10H2,1H3/b8-7+
chave InChI
CIMXGTDNUHWJCZ-BQYQJAHWSA-N
Aplicação
For use in Spurr embedding technique.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
294.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
146 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Designing multi-viscosity embedding media utilizing novel resin/anhydride/catalyst combinations.
J A Mascorro et al.
Microscopy research and technique, 20(1), 105-106 (1992-01-01)