Documentos Principais
31191
Sigma-Aldrich
D.E.R. 736
Sinônimo(s):
Epoxy-Resin
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.25
Formulário
liquid
Nível de qualidade
densidade
1.14 g/mL at 20 °C
Descrição geral
a shorter chain aliphatic diepoxide than D.E.R. 732; gives slightly less flexibility, impact and elongation with some improvement in H.D.T. and chemical resistance; with Lemo connector
Informações legais
D.E.R. is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
A new embedding method employing D.E.R. 736 and epon 812.
H Kushida
Journal of electron microscopy, 16(3), 278-280 (1967-01-01)