D221902
(2-Dodecen-1-yl)succinic anhydride
95%
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
9.2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
95%
Formulário
solid
p.e.
180-182 °C/5 mmHg (lit.)
pf
41-43 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC\C=C/CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C16H26O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-13-15(17)19-16(14)18/h10-11,14H,2-9,12-13H2,1H3/b11-10+
chave InChI
UYCICMIUKYEYEU-ZHACJKMWSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
352.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
178 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?