Documentos Principais
78711
Sigma-Aldrich
RenLam® M-1
for microscopy, suitable as a embedding medium
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
MA.02
grau
for microscopy
Nível de qualidade
Formulário
liquid
índice de refração
n/D 1.528-1.542
densidade
1.10-1.14 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
to be used with SIAL 69571 Ren HY 956 (Hardener for Epoxy Embedding Medium)
Informações legais
Renlam is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)