Documentos Principais
69571
Sigma-Aldrich
Ren HY 956
Epoxy Embedding Medium, Hardener
About This Item
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
MA.02
Nível de qualidade
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.477-1.479
pH
12
densidade
1.005-1.009 g/mL at 20 °C
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
to be used with SIAL 78711 RenLam M-1 (Epoxy Embedding Medium)
Informações legais
Ren is a trademark of Huntsman Advanced Materials GmbH
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
305.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
152 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)