Documentos Principais
8.00742
Sigma-Aldrich
1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride
for synthesis
Sinônimo(s):
1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
201-605-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.00021 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
flakes
temperatura de autoignição
400 °C
potência
5410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
101.4 °C
temperatura de transição
flash point 156 °C
solubilidade
29.4 g/L
densidade
1.36 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(=O)C2C(CC=CC2)C1=O
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-2,5-6H,3-4H2
chave InChI
KMOUUZVZFBCRAM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 99 °C
Melting range (upper value): ≤ 102 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
312.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
156 °C