T14206
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
96%
Sinônimo(s):
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
151.16
Beilstein:
82338
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
96%
pf
129-133 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CC=CC[C@@]1([H])C(=O)NC2=O
InChI
1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)/t5-,6+
chave InChI
CIFFBTOJCKSRJY-OLQVQODUSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
352.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
178.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?