Documentos Principais
8.20370
Sigma-Aldrich
1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
for synthesis
Sinônimo(s):
1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid imide, 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
151.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
201-602-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
solid
pf
133-137 °C
temperatura de transição
flash point 178 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N1C(=O)C2C(CC=CC2)C1=O
InChI
1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)
chave InChI
CIFFBTOJCKSRJY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
370.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
187.8 °C - closed cup