261483
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal
90%
Sinônimo(s):
1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylethylamine
Ensaio
90%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.411 (lit.)
pb
118 °C (lit.)
densidade
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ether
cadeia de caracteres SMILES
COC(C)(OC)N(C)C
InChI
1S/C6H15NO2/c1-6(8-4,9-5)7(2)3/h1-5H3
chave InChI
FBZVZUSVGKOWHG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- one carbon inserting synthon in preparation of pyrimido[1,2-a][1,3,5]triazin-6-ones
- reagent for the synthesis of amides, diacylamines and heterocycles
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?