1.00399
N,N-Dimetilacetamida
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Sinônimo(s):
N,N-Dimetilacetamida, Dimetilamida de ácido acético, acetildimetilamina, DMAC, DMA, DMA
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1.76 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
SupraSolv®
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
400 °C
potência
5830 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.7-11.5 % (v/v)
técnica(s)
GC-HS: suitable
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
p.e.
165-166 °C/1013 hPa
pf
-20 °C
temperatura de transição
flash point 64 °C
solubilidade
soluble >1000 g/L
densidade
0.94 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C)(C)C(=O)C
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
chave InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Cada solvente residual de classe 1 conforme ICH ≤ 1 µg/g
- cada solvente residual de classe 2 conforme o ICH ≤ 10 µg/g
- cada solvente residual de classe 3 conforme o ICH 50 µg/g
Características e benefícios
- Alta confiabilidade de aplicação devido ao teste de aplicação realizado em cada lote produzido
- com qualidade orientada à aplicação devido às concentrações especificadas de solventes residuais conforme definido pelo ICH
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup